Learn More
3,5,6-tricloro-2-piridinol-13C5, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3,5,6-Trichloro-2-pyridinol-13C5 |
| CAS | 1330171-47-5 |
| Fórmula molecular | 13C5H2Cl3NO |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3,5,6-Trichloro-2(1H)-pyridinone-13C5, 2,3,5-Trichloro-6-hydroxypyridine-13C5, 2-Hydroxy-3,5,6-trichloropyridine-13C5, 2-Hydroxyl-3,5,6-trichloropyridine-13C5, 3,5,6-Trichloro-2-hydroxypyridine-13C5, 3,5,6-Trichloropyridine-2-ol-13C5, TCP-13C5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H2Cl3NO/c6-2-1-3(7)5(10)9-4(2)8/h1H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1 |
| SMILES | Cl[13C]1=[13C](Cl)[13CH]=[13C](Cl)[13C](N1)=O |
| Nombre IUPAC | 3,5,6-tricloro(2,3,4,5,6-^{13}C_{5})piridin-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 203.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.937 |