Learn More
3,5,6-tricloro-2-piridinol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316941
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30316941 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316941 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17785000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5,6-Trichloro-2-pyridinol
CAS 6515-38-4
Nombres de analitos o componentes 3,5,6-Trichloro-2-pyridinol
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C5 H2 Cl3 N O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C5H2Cl3NO/c6-2-1-3(7)5(10)9-4(2)8/h1H,(H,9,10)
SMILES Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Nombre IUPAC 3,5,6-tricloropiridin-2-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 198.43
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.9202 g/mol