Learn More
3,5,6-tribromo-1,2-dihidroacenaftileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5,6-Tribromo-1,2-dihydroacenaphthylene |
| CAS | 1428257-54-8 |
| Fórmula molecular | C12H7Br3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H7Br3/c13-8-4-2-6-1-3-7-9(14)5-10(15)12(8)11(6)7/h2,4-5H,1,3H2 |
| SMILES | BrC(C=C1Br)=C2C(Br)=CC=C3C2=C1CC3 |
| Nombre IUPAC | 3,5,6-tribromo-1,2-dihidroacenaftileno |
| Peso molecular (g/mol) | 390.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 387.8098 |