Learn More
3,5,6,7-Tetrahidro-4H-ciclopenta[b]tieno[2,3-d]pirimidin-4-ona, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15488145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15488145 5 g 5 g
15478145 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488145 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32647.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14346-25-9
Fórmula molecular C9H8N2OS
Peso molecular (g/mol) 192.24
Número MDL MFCD00464834
Clave InChI MZAZSAHKQBGEMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,3,5-tetrahydro-8-thia-5,7-diaza-cyclopenta a indene-4-one, 3,5,6,7-tetrahydro-4h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 6,7-dihydro-3h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidin-4 5h-one, 5h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, 6,7-dihydro, 6,7-dihydro-5h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, 3,5,6,7-tetrahydro-4h-cyclopenta b thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 7-thia-9,11-diazatricyclo 6.4.0.0^ 2,6 dodeca-1 8 ,2 6 ,9-trien-12-one, 3,5,6,7-tetrahydrocyclopenta 1,2-d pyrimidino 4,5-b thiophen-4-one, 7-thia-9,11-diazatricyclo 6.4.0.0 2 ,? dodeca-1 8 ,2 6 ,10-trien-12-one, 7-thia-9,11-diazatricyclo 6.4.0.0 2 ,? dodeca-1 8 ,2 6 ,9-trien-12-one
PubChem CID 203420
Nombre IUPAC 2,6,7,8-tetrahidrociclopenta[2,3]tieno[2,4-d]pirimidin-1-ona
SMILES O=C1NC=NC2=C1C1=C(CCC1)S2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5,6,7-Tetrahydro-4H-cyclopenta[b]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Punto de fusión 242°C to 244°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.24
Porcentaje de pureza 96%