Learn More
Cloruro de 3,5,5-trimetilhexanoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5,5-Trimethylhexanoyl chloride |
| CAS | 36727-29-4 |
| Fórmula molecular | C9H17ClO |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17ClO/c1-7(5-8(10)11)6-9(2,3)4/h7H,5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(CC(=O)Cl)CC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 3,5,5-trimetilhexanoílo |
| Peso molecular (g/mol) | 176.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0968 |