Learn More
Ácido 3,5,5-trimetilhexanoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11328076 500 mL 500 ml
11318076 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328076 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13360.AP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3302-10-1 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
3,5,5-Trimethylhexanoic acid, is an important organic intermediate. It is also used as an an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3,5,5-trimetilhexanoico es un importante intermedio orgánico. También se utiliza como una materia prima y un intermedio importante en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Miscible con los disolventes orgánicos habituales.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3302-10-1
Fórmula molecular C9H18O2
Peso molecular (g/mol) 158.24
Número MDL MFCD00020507
Clave InChI OILUAKBAMVLXGF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl, 3,5,5-trimethyl-hexanoic acid, 3,5,5-trimethylhexanoicacid, unii-aw943q219o, acmc-1assi, dsstox_cid_9254, 3,5-trimethylhexanoic acid, dsstox_rid_78735, dsstox_gsid_29254, 3,5,5 trimethylhexanoic acid
PubChem CID 90960
Nombre IUPAC Ácido 3,5,5-trimetilhexanoico
SMILES CC(CC(=O)O)CC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5,5-Trimethylhexanoic acid
Punto de fusión -70°C
Densidad 0.91
Punto de ebullición 230°C to 232°C
Temperatura de inflamación 125°C (257°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.429
Cantidad 500 mL
Beilstein 1749506
Información de solubilidad Miscible with the usual organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.24
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5,5-Trimethylhexanoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5,5-Trimethylhexanoic acid