Learn More
3',5,5'-triclorosalicilanilida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3',5,5'-Trichlorosalicylanilide |
| CAS | 106480-60-8 |
| Fórmula molecular | C13H8Cl3NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-Chloro-N-(3,5-dichlorophenyl)-2-hydroxybenzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H8Cl3NO2/c14-7-1-2-12(18)11(6-7)13(19)17-10-4-8(15)3-9(16)5-10/h1-6,18H,(H,17,19) |
| SMILES | O=C(NC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1)C2=C(O)C=CC(Cl)=C2 |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-N-(3,5-diclorofenil)-2-hidroxibenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 316.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.9621 |