Learn More
Ácido 3,5,3',5'-tetrayodotiromandélico (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5,3',5'-Tetraiodo Thyromandelic acid |
| CAS | 93647-48-4 |
| Fórmula molecular | C14 H8 I4 O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid','α-hydroxy-4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodo-, acid','4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodo-, 2-Hydroxy-2-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodo-phenoxy)-3,5-diiodo-phenyl]acetic Acid, 3,5,3',5'-Tetraiodo Thyromandelic Acid, Mandelic acid','4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodo- (7CI), α-Hydroxy-4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodobenzeneacetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H8I4O5/c15-7-3-6(4-8(16)12(7)20)23-13-9(17)1-5(2-10(13)18)11(19)14(21)22/h1-4,11,19-20H,(H,21,22) |
| SMILES | OC(C(=O)O)c1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hidroxi-2-[4-(4-hidroxi-3,5-diyodofenoxi)-3,5-diyodofenil]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 763.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 763.655 |