Learn More
3,5,3',5'-Ácido tiroláctico tetrayodo (~90%), TRC
Código de producto. 30416871
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30416871 25 mg 25 miligramos
30410692 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30416871 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29616025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7069-47-8
Fórmula molecular C15 H10 I4 O5
Peso molecular (g/mol) 777.85
Sinónimo Benzenepropanoic acid, α-hydroxy-4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodo-, Lactic acid, 3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]- (6CI,7CI,8CI), α-Hydroxy-4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodobenzenepropanoic acid, 3,5,3',5'-Tetraiodothyrolactic acid
Nombre IUPAC 2-hidroxi-3-[4-(4-hidroxi-3,5-diiodofenoxi)-3,5-diiodofenil] ácido propanoico
SMILES OC(Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5,3',5'-Tetraiodo Thyrolactic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10I4O5/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,20-21H,3H2,(H,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 777.6707