Learn More
3,5,3',5'-Tiroaldehído tetraiodo, TRC
Código de producto. 30133807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133807 100 mg 100 miligramos
30133697 25 mg 25 miligramos
30012423 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133807 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT296135100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2016-06-0
Fórmula molecular C13 H6 I4 O3
Peso molecular (g/mol) 717.8
Sinónimo Benzaldehyde, 4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodo-, 4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodobenzaldehyde, Imp I (EP)
Nombre IUPAC 4-(4-hidroxi-3,5-diiodofenoxi)-3,5-diiodobenzaldehído
SMILES Oc1c(I)cc(Oc2c(I)cc(C=O)cc2I)cc1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5,3',5'-Tetraiodo Thyroaldehyde
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H6I4O3/c14-8-3-7(4-9(15)12(8)19)20-13-10(16)1-6(5-18)2-11(13)17/h1-5,19H
Formula Weight (peso de la fórmula) 717.6496
Porcentaje de pureza >95%