Learn More
3,5,3',5'-Tetrayodo tiroacetamida, TRC
Código de producto. 30134583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134583 100 mg 100 miligramos
30011097 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134583 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT296120100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 176258-88-1
Fórmula molecular C14 H9 I4 N O3
Peso molecular (g/mol) 746.84
Sinónimo Benzeneacetamide, 4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodo-
Nombre IUPAC 2-[4-(4-hidroxi-3,5-diiodofenoxi)-3,5-diiodofenil]acetamida
SMILES NC(=O)Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9I4NO3/c15-8-4-7(5-9(16)13(8)21)22-14-10(17)1-6(2-11(14)18)3-12(19)20/h1-2,4-5,21H,3H2,(H2,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 746.6761