Learn More
3,5,3',5'-Tetraclorobisfenol A, TRC
Código de producto. 17980875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17980875 100 mg 100 miligramos
17964115 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17980875 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT291360100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-95-8
Fórmula molecular C15 H12 Cl4 O2
Peso molecular (g/mol) 366.07
Sinónimo Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[2,6-dichloro-, Phenol, 4,4'-isopropylidenebis[2,6-dichloro- (6CI,8CI), 4,4'-(1-Methylethylidene)bis[2,6-dichlorophenol], 2,2-Bis(3,5-dichloro-4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4-hydroxy-3,5-dichlorophenyl)propane, 2,2-Bis[3,5-dichloro-4-oxyphenyl]propane, 2,2',6,6'-Tetrachlorobisphenol A, 3,3',5,5'-Tetrachlorobisphenol A, 3,5,3',5'-Tetrachlorobisphenol A, 4,4'-Isopropylidenebis[2,6-dichlorophenol], NSC 18248, NSC 67465, Tetrachlorobisphenol A, Tetrachlorodian
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-4-[2-(3,5-dicloro-4-hidroxifenil)propano-2-il]fenol
SMILES CC(C)(c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1)c2cc(Cl)c(O)c(Cl)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrachlorobisphenol A
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12Cl4O2/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8/h3-6,20-21H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.9591