Learn More
Ácido 3-[5-(2-tienil)-2-furil]propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[5-(2-thienyl)-2-furyl]propanoic Acid |
| CAS | 24090-38-8 |
| Fórmula molecular | C11 H10 O3 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10O3S/c12-11(13)6-4-8-3-5-9(14-8)10-2-1-7-15-10/h1-3,5,7H,4,6H2,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)CCc1oc(cc1)c2cccs2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(5-tiofen-2-ilfuran-2-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 222.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.035 |