Learn More
3-[5-(1,5-Dioxo-5-(p-fluofenilpentilo]-4(S)-fenil-2-oxazolidinona, TRC
Código de producto. 30380057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30380057 100 mg
1 options
Product Code. 30380057 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD486425100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-[5-(1,5-Dioxo-5-(p-fluophenylpentyl]-4(S)-phenyl-2-oxazolidinone
CAS 189028-93-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C20 H18 F N O4
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H18FNO4/c21-16-11-9-15(10-12-16)18(23)7-4-8-19(24)22-17(13-26-20(22)25)14-5-2-1-3-6-14/h1-3,5-6,9-12,17H,4,7-8,13H2/t17-/m1/s1
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCC(=O)N2[C@H](COC2=O)c3ccccc3
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)-5-[(4S)-2-oxo-4-fenil-1,3-oxazolidina-3-il]pentano-1,5-dión
Peso molecular (g/mol) 355.3596
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.122
Porcentaje de pureza >95%