Learn More
3-[(4S)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-il]-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10757212 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10757212 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10757212 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 339610010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(4S)-2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolan-4-yl]-propanol
Nombre de nota 97%
CAS 51268-87-2
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 90°C (10.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H16O3
Índice de refracción 1.4405 to 1.4425
Número MDL MFCD01631673
Cantidad 1 g
Rotación específica +9° to +12° (20°C, 589nm) (c=1, CHCl3)
Sinónimo 3-4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl propan-1-ol, 1,3-dioxolane-4-propanol, 2,2-dimethyl-, s, s-3-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl propan-1-ol, 3-4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-propanol, 1,3-dioxolane-4-propanol,2,2-dimethyl-, 4s, 3-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4 s-yl-propanol, 3-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4beta-yl-1-propanol
Clave InChI BSLDYXOPGSOQGZ-ZETCQYMHSA-N
SMILES CC1(OCC(O1)CCCO)C
Nombre IUPAC 3-[(4S)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]propan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 160.21
PubChem CID 2733890
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido aceitoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-[(4S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-propanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2