Learn More
Ácido 3-(4H-1,2,4-Triazol-4-il)-Ácido Bencaudio, TRC
Código de producto. 30455605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455605 100 mg -
30453426 50 mg 50 miligramos
30450382 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT899353100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 335255-80-6
Fórmula molecular C9H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 189.17
Nombre IUPAC Ácido benzoico 3-(1,2,4-triazol 4-il)ácido benzoico
SMILES OC(=O)c1cccc(c1)n2cnnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)-benzoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7N3O2/c13-9(14)7-2-1-3-8(4-7)12-5-10-11-6-12/h1-6H,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.0538