Learn More
3-[[4-(Trifluorometil)fenil]metil]azetidina clorhidrato de clorhidrato, TRC
Código de producto. 30455118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455118 2.5 g 2.50 g
30455326 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30455118 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7914052.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1203685-18-0
Fórmula molecular C11H12F3N . HCl
Peso molecular (g/mol) 251.67
SMILES FC(F)(F)c1ccc(CC2CNC2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-((4-(Trifluoromethyl)phenyl)methyl)azetidine Hydrochloride
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12F3N.ClH/c12-11(13,14)10-3-1-8(2-4-10)5-9-6-15-7-9;/h1-4,9,15H,5-7H2;1H