Learn More
3-[4-(Trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-4-carbaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 10374962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10374962 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10374962 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SP01494DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS 306936-65-2
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H7F3N2O
Número MDL MFCD02677691
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-4-trifluoromethyl phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-trifluoromethyl phenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-4-trifluoromethyl phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-trifluoromethylphenyl-4-pyrazolecarboxaldehyde, 3-4-trifluoromethyl phenyl pyrazole-4-carbaldehyde, 5-4-trifluoromethyl-phenyl-1h-pyrazole-4-c arbaldehyde, 5-4-trifluoromethyl phenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,3-4-trifluoromethyl phenyl, 3-4-trifluoromethyl phenyl-2h-pyrazole-4-carbaldehyde
Clave InChI PMKPJAJMBQBTKE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=C(C=NN2)C=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 5-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-4-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 240.185
PubChem CID 2781846
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.18
Porcentaje de pureza 97%