Learn More
Ácido 3-[4-(trifluorometoxi)fenil]acrílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10087402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10087402 1 g 1 g
10757183 10 g 10 g
10371843 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10087402 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW04310DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 783-13-1
Fórmula molecular C10H7F3O3
Peso molecular (g/mol) 232.158
Número MDL MFCD00066338
Clave InChI RNYVTJANWYBGPW-ZZXKWVIFSA-N
Sinónimo 3-4-trifluoromethoxy phenyl acrylic acid, 4-trifluoromethoxy cinnamic acid, e-3-4-trifluoromethoxy phenyl acrylic acid, e-3-4-trifluoromethoxy phenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-4-trifluoromethoxy phenyl prop-2-enoic acid, 3-4-trifluoromethoxyphenyl acrylic acid, trifluoromethoxyphenylacrylicacid, trans-4-trifluoromethoxy cinnamic acid
PubChem CID 735857
Nombre IUPAC ácido (E)-3-[4-(trifluorometoxi)fenil]prop-2-enoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]acrylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.16
Porcentaje de pureza 97%