Learn More
3-(4-tiazolil)-L-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15460249 1 g 1 g
15470249 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15460249 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63511.03
Solicitar formato a granel o personalizado
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar a (-20 °C). Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119433-80-6
Fórmula molecular C6H8N2O2S
Peso molecular (g/mol) 172.202
Número MDL MFCD00079677
Clave InChI WBZIGVCQRXJYQD-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo 3-4-thiazolyl-l-alanine, s-2-amino-3-thiazol-4-yl propanoic acid, thiazolylalanine, 3-4-thiazoyl-l-alanine, unii-vtl1y3s44b, 2s-2-amino-3-1,3-thiazol-4-yl propanoic acid, vtl1y3s44b, s-3-4-thiazolyl alanine, l-thiazolylalanine, thiazolylalanine, l
PubChem CID 2761495
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(1,3-tiazol-4-il)propanoico
SMILES C1=C(N=CS1)CC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Thiazolyl)-L-alanine
Color Amarillo
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido