Learn More
Ácido 3-(4-terc-butilfenil)propiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15440458 25 g 25 g
15420458 1 g 1 g
15430458 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15440458 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54011.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1208-64-6 | C13H18O2 | 206.285 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1208-64-6
Fórmula molecular C13H18O2
Peso molecular (g/mol) 206.285
Número MDL MFCD00796482
Clave InChI BNJYANVQFVSYEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-tert-butyl-phenyl-propionic acid, 3-4-tert-butyl phenyl propanoic acid, 3-4-tert-butylphenyl propanoic acid, 4-1,1-dimethylethyl benzenepropanoic acid, 4-t-butylhydrocinnamic acid, 4-t-butylhydrocinnamic aicd, 4-tert-butylhydrocinnamic acid, 3-4-t-butylphenyl propionic acid, 3-4-t-butylphenyl propanoic acid
PubChem CID 4962173
Nombre IUPAC ácido 3-(4-terc-butilfenil)propanoico
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-tert-Butylphenyl)propionic acid
Punto de fusión 102°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.28
Porcentaje de pureza 97%