Learn More
Ácido 3-(4-terc-butilbenceno)propiónico, TRC
Código de producto. 30329491
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329491 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30329491 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6903752.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-tert-Butylbenzene)propionic Acid
CAS 1208-64-6
Fórmula molecular C13 H18 O2
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O2/c1-13(2,3)11-7-4-10(5-8-11)6-9-12(14)15/h4-5,7-8H,6,9H2,1-3H3,(H,14,15)
SMILES CC(C)(C)c1ccc(CCC(=O)O)cc1
Nombre IUPAC ácido 3-(4-terc-butilfenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 206.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1307