Learn More
Éster metílico del ácido 3-(4-terc-butilbenceno)propiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(4-tert-Butylbenzene)propionic Acid, Methyl Ester |
| CAS | 1211-99-0 |
| Fórmula molecular | C14 H16 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-(4-Tert-Butylbenzene)Propionic Acid, Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16O2/c1-14(2,3)12-8-5-11(6-9-12)7-10-13(15)16-4/h5-6,8-9H,1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)C#Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 3-(4-terc-butilfenil)prop-2-inoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 216.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.115 |