Learn More
3-[4-(terc-Butilo)fenil]-5-(clorometil)-1,2,4-oxadiazol, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10364722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10364722 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10180882 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10364722 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF00728EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 175204-40-7
Fórmula molecular C13H15ClN2O
Peso molecular (g/mol) 250.726
Número MDL MFCD00124908
Clave InChI ZLQQUIHBQATFOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-tert-butylphenyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 3-4-tert-butyl phenyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 3-4-tert-butylphenyl-5-chloromethyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-chloromethyl-3-4-1,1-dimethylethyl phenyl, 3-4-tert-butyl-phenyl-5-chloromethyl-1,2,4 o xadiazole
PubChem CID 2781701
Nombre IUPAC 3-(4-terc-butilfenilo)-5-(clorometilo)-1,2,4-oxadiazol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=N2)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[4-(Tert-butyl)phenyl]-5-(chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.73
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico