Learn More
Ácido 3-{[4-(terc-butoxicarbonil)piperazin-1-il]metil}benzoico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10311143
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
10311143 250 mg 250 miligramos
10730364 1 g 1 g
10491924 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 10311143
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC30401CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 500013-38-7
Fórmula molecular C17H24N2O4
Peso molecular (g/mol) 320.389
Número MDL MFCD04115219
Clave InChI CXJBKOKDFABTQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl methyl benzoic acid, 1-3-carboxyphenylmethyl-4-boc piperazine, 1-boc-4-3-carboxy-benzyl-piperazine, 3-4-n-boc-piperazin-1-yl methylbenzoic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-3-carboxybenzyl piperazine, tert-butyl 4-3-carboxybenzyl piperazine-1-carboxylate, 3-4-tert-butoxy carbonyl piperazin-1-yl methyl benzoic acid, 3-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl methyl benzoicacid, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-3-carboxyphenyl methyl-, 1-1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2795521
Nombre IUPAC ácido 3-[[4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperazin-1-il]metil]benzoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-{[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]methyl}benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.39
Porcentaje de pureza 97%