Learn More
3-[(4-Piridilmetil)amino]propanonitrilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10476794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10476794 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
1 options
Código de producto. 10476794 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor DSHS00705DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(4-Pyridylmethyl)amino]propanenitrile
CAS 648409-30-7
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H11N3
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-4-pyridylmethyl amino propanenitrile, 3-pyridin-4-ylmethyl amino propanenitrile, 3-pyridin-4-yl methyl amino propanenitrile, 3-pyridin-4-ylmethylamino propanenitrile, 3-4-pyridyl-methyl amino propanenitrile
Clave InChI YBWTXEJAEKEKRW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=CC=C1CNCCC#N
Nombre IUPAC 3-(piridin-4-ilmetilamino)propanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 161.208
PubChem CID 2063970
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.21
Porcentaje de pureza 97%