Learn More
Ácido 3-(4-piridil)propiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454888 1 g 1 g
15464888 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454888 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58655.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6318-43-0 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6318-43-0
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.165
Número MDL MFCD00084846
Clave InChI WSXGQYDHJZKQQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyridin-4-yl propanoic acid, 3-pyridin-4-yl-propionic acid, 4-pyridinepropanoic acid, 4-pyridinepropionic acid, 3-4-pyridinyl propanoic acid, 3-4-pyridyl propanoic acid, 3-4-pyridyl propionic acid, 3-pyridin-4-yl propionic acid, 4-carboxyethylpyridine, acmc-1b6yz
PubChem CID 233243
Nombre IUPAC ácido 3-piridin-4-ilpropanoico
SMILES C1=CN=CC=C1CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Pyridyl)propionic acid
Punto de fusión 231°C
Cantidad 1 g
Beilstein 122234
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 97%