Learn More
Ácido 3-(4-piridil)propanoico, 95 %, Acros Organics™
Código de producto. 15565236 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15565236 5 g 5 g
15389059 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15565236 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 457270050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 6318-43-0
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Clave InChI WSXGQYDHJZKQQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyridin-4-yl propanoic acid, 3-pyridin-4-yl-propionic acid, 4-pyridinepropanoic acid, 4-pyridinepropionic acid, 3-4-pyridinyl propanoic acid, 3-4-pyridyl propanoic acid, 3-4-pyridyl propionic acid, 3-pyridin-4-yl propionic acid, 4-carboxyethylpyridine, acmc-1b6yz
PubChem CID 233243
Nombre IUPAC ácido 3-piridin-4-ilpropanoico
SMILES C1=CN=CC=C1CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Pyridyl)propanoic acid
Punto de fusión 229.0°C to 233.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 95%