Learn More
Ácido 3-(4-piridil)propanoico, 95 %, Acros Organics™
Código de producto. 15389059 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15389059 1 g 1 g
15565236 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15389059 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 457270010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 6318-43-0
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Clave InChI WSXGQYDHJZKQQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyridin-4-yl propanoic acid, 3-pyridin-4-yl-propionic acid, 4-pyridinepropanoic acid, 4-pyridinepropionic acid, 3-4-pyridinyl propanoic acid, 3-4-pyridyl propanoic acid, 3-4-pyridyl propionic acid, 3-pyridin-4-yl propionic acid, 4-carboxyethylpyridine, acmc-1b6yz
PubChem CID 233243
Nombre IUPAC ácido 3-piridin-4-ilpropanoico
SMILES C1=CN=CC=C1CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Pyridyl)propanoic acid
Punto de fusión 229.0°C to 233.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 95%