Learn More
Ácido 3-(4-piridil)acrílico, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10025223 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10025223 1 g Frasco de vidrio 1 g
10177203 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10025223 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 391750010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 5337-79-1
Fórmula molecular C8H7NO2
Peso molecular (g/mol) 149.15
Número MDL MFCD00040746
Clave InChI SSAYTINUCCRGDR-OWOJBTEDSA-N
Sinónimo 3-4-pyridyl acrylic acid, trans-3-4-pyridyl acrylic acid, 3-pyridin-4-yl-acrylic acid, 4-pyridineacrylic acid, e-3-pyridin-4-yl acrylic acid, 3-pyridin-4-yl acrylic acid, 2e-3-pyridin-4-ylacrylic acid, 3-4-pyridine acrylic acid, 2e-3-pyridin-4-yl prop-2-enoic acid, e-3-pyridin-4-yl-acrylic acid
PubChem CID 736782
Nombre IUPAC ácido (E)-3-piridin-4-ilprop-2-enoico
SMILES C1=CN=CC=C1C=CC(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-(4-Pyridyl)acrylic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 280°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-(4-Pyridyl)acrylic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación