Learn More
Ácido 3,4-piridinadicarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10685182 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10685182 25 g Frasco de vidrio 25 g
10193610 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10685182 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131890250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 490-11-9
Fórmula molecular C7H5NO4
Peso molecular (g/mol) 167.12
Número MDL MFCD00006392
Clave InChI MUYSADWCWFFZKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-pyridinedicarboxylic acid, cinchomeronic acid, chinchomeronic acid, 3,4-pyridinedicarboxylicacid, pyridine-3,4-dicarboxylicacid, unii-7389uzw5dy, 3,4-pyridindicarbons, cinchomeronsaure, pubchem2419, 3,4-dicarboxypyridine
PubChem CID 10273
ChEBI CHEBI:46860
Nombre IUPAC ácido dicarboxílico piridina-3,4
SMILES OC(=O)C1=CC=NC=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Pyridinedicarboxylic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 262°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 22, 155
Índice Merck 15, 2286
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: sparingly soluble in hot alcohol,ether and benzen,insoluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Pyridinedicarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.