Learn More
3,4-Piridinadicarboximida, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10576104 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10576104 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10576104 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425630050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Pyridinedicarboximide
CAS 4664-01-1
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 232°C to 235°C
Color Claro a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H4N2O2
Número MDL MFCD00013439
Cantidad 5 g
Sinónimo 3,4-pyridinedicarboximide, cinchomeronimide, 3,4-pyridinecarboximide, 1h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3 2h-dione, 2h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione, pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione, cinchomeronic acid imide, 4-azaphthalimid, pyridine-3,4-dicarboximide, 1h,2h,3h-pyrrolo 3,4-c pyridine-1,3-dione
Clave InChI SJSABZBUTDSWMJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1NC(=O)C2=CN=CC=C12
Nombre IUPAC pirrolo[3,4-c]piridina-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 148.12
PubChem CID 72926
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Pyridinedicarboximide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.