Learn More
Éster fenil del ácido N-carbámico 3-(4-piperidinil)-1,2-benzisoxazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(4-Piperidinyl)-1,2-benzisoxazole N-Carbamic Acid Phenyl Ester |
| CAS | 84163-21-3 |
| Fórmula molecular | C19H18N2O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinecarboxylic Acid Phenyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18N2O3/c22-19(23-15-6-2-1-3-7-15)21-12-10-14(11-13-21)18-16-8-4-5-9-17(16)24-20-18/h1-9,14H,10-13H2 |
| SMILES | O=C(Oc1ccccc1)N2CCC(CC2)c3noc4ccccc34 |
| Nombre IUPAC | 4-(1,2-benzoxazol-3-il)piperidina-1-carboxilato de fenilo |
| Peso molecular (g/mol) | 322.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.1317 |