Learn More
Clorhidrato de 3-(4-piperidinil)-1,2-benzisoxazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(4-Piperidinyl)-1,2-benzisoxazole Hydrochloride |
| CAS | 84163-22-4 |
| Fórmula molecular | C12H15ClN2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-(Piperidin-4-yl)benzo[d]isoxazole Hydrochloride, 4-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)piperidine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N2O.ClH/c1-2-4-11-10(3-1)12(14-15-11)9-5-7-13-8-6-9;/h1-4,9,13H,5-8H2;1H |
| SMILES | C1CNCCC1C2=NOC3=CC=CC=C32.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 238.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.0873 |