Learn More
3-(4-Fenoxifenil)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidina-4-amina, TRC
Código de producto. 30413407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30413407 25 g -
30424674 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30413407 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP30139025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 330786-24-8
Fórmula molecular C17H13N5O
Peso molecular (g/mol) 303.32
Sinónimo 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, 3-(4-phenoxyphenyl)- (9CI, ACI), 3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine (ACI), 3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo(3,4 d)pyrimidin-4-amine, 3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo(3,4 d)pyrimidin-4-amine
Nombre IUPAC 3-(4-fenoxifenil)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidina-4-amina
SMILES Nc1ncnc2[nH]nc(c3ccc(Oc4ccccc4)cc3)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H13N5O/c18-16-14-15(21-22-17(14)20-10-19-16)11-6-8-13(9-7-11)23-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H,(H3,18,19,20,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.112