Learn More
3-(4-fenoxifenil)-1H-pirazolo(3,4 d)pirimidin-4-amina, Mikromol
Descripción
3-(4-fenoxifenil)-1H-pirazolo(3,4 d)pirimidin-4-amina, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine |
| CAS | 330786-24-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17H13N5O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo(3,4 d)pyrimidin-4-amine |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C3=NNC4=NC=NC(=C34)N |
| Peso molecular (g/mol) | 303.32 |
| Mostrar más |