Learn More
3,4-O-Isopropilideno Clindamicina, TRC
Código de producto. 30402945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402945 25 mg
30400884 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30402945 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82486525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147650-54-2
Fórmula molecular C21H37ClN2O5S
Peso molecular (g/mol) 465.05
Sinónimo (2S-trans)-Methyl 7-Chloro-6,7,8-trideoxy-3,4-O-(1-methylethylidene)-6-[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-L-threo-alpha-D-galacto-octopyranoside
SMILES CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@H](C)Cl)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@H]3OC(C)(C)O[C@@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-O-Isopropylidene Clindamycin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H37ClN2O5S/c1-7-8-12-9-13(24(5)10-12)19(26)23-14(11(2)22)16-18-17(28-21(3,4)29-18)15(25)20(27-16)30-6/h11-18,20,25H,7-10H2,1-6H3,(H,23,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.2112