Learn More
3,4-O-Isopropilideno Clindamicina, TRC
Código de producto. 30400884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400884 2.5 mg
30402945 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30400884 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8248652.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147650-54-2
Fórmula molecular C21H37ClN2O5S
Peso molecular (g/mol) 465.05
Sinónimo (2S-trans)-Methyl 7-Chloro-6,7,8-trideoxy-3,4-O-(1-methylethylidene)-6-[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-L-threo-alpha-D-galacto-octopyranoside
SMILES CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@H](C)Cl)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@H]3OC(C)(C)O[C@@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-O-Isopropylidene Clindamycin
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H37ClN2O5S/c1-7-8-12-9-13(24(5)10-12)19(26)23-14(11(2)22)16-18-17(28-21(3,4)29-18)15(25)20(27-16)30-6/h11-18,20,25H,7-10H2,1-6H3,(H,23,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.2112