Learn More
Éster etílico del ácido 3,4-O-(dietilmetilideno) shikímico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-O-(Diethylmethylidene) Shikimic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 943515-58-0 |
| Fórmula molecular | C14H22O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (3aR,7R,7aS)-2,2-Diethyl-3a,6,7,7a-tetrahydro-7-hydroxy-1,3-benzodioxole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22O5/c1-4-14(5-2)18-11-8-9(13(16)17-6-3)7-10(15)12(11)19-14/h8,10-12,15H,4-7H2,1-3H3/t10-,11-,12+/m1/s1 |
| SMILES | O=C(OCC)C1=C[C@@H](OC(CC)(CC)O2)[C@@H]2[C@H](O)C1 |
| Nombre IUPAC | (3aR,7R,7aS)-2,2-dietil-7-hidroxi-3a,6,7,7a-tetrahidrobenzo[d][1,3]dioxol-5-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 270.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.15 |