Learn More
Ácido 3-(4-nitrofenol)propiónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436517 50 g 50 g
15426517 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33663.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16642-79-8 | C9H9NO4 | 195.17 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes herméticamente cerrados. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16642-79-8
Fórmula molecular C9H9NO4
Peso molecular (g/mol) 195.17
Número MDL MFCD00126834
Clave InChI VZOPVJNBOQOLPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-nitrophenyl propanoic acid, 3-4-nitrophenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-nitro, 3-4-nitrophenyl-propionic acid, 4-nitrobenzenepropanoic acid, p-nitrohydrozimtsaure, pubchem13615, p-nitrohydrocinnamic acid
PubChem CID 85526
Nombre IUPAC ácido 3-(4-nitrofenil)propanoico
SMILES OC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Nitrophenyl)propionic acid
Punto de fusión 164°C to 168°C
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.17
Porcentaje de pureza 96%