Learn More
Ácido 3-(4-nitrofenil)propanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472232 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15472232 5 g 5 g
15492232 25 g 25 g
15402242 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15472232 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458200050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 16642-79-8 | C9H9NO4 | 195.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16642-79-8
Fórmula molecular C9H9NO4
Peso molecular (g/mol) 195.17
Número MDL MFCD00126834
Clave InChI VZOPVJNBOQOLPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-nitrophenyl propanoic acid, 3-4-nitrophenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-nitro, 3-4-nitrophenyl-propionic acid, 4-nitrobenzenepropanoic acid, p-nitrohydrozimtsaure, pubchem13615, p-nitrohydrocinnamic acid
PubChem CID 85526
Nombre IUPAC ácido 3-(4-nitrofenil)propanoico
SMILES OC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Nitrophenyl)propanoic acid
Punto de fusión 166.0°C to 168.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.18
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(4-Nitrophenyl)propanoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.