Learn More
Ácido 3-(4-nitrofenil)adamantano-1-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10384772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10384772 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10384772 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RJC00957DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Nitrophenyl)adamantane-1-carboxylic acid
CAS 7123-76-4
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C17H19NO4
Número MDL MFCD00188065
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-4-nitrophenyl adamantane-1-carboxylic acid, maybridge1_006678, 3-4-nitrophenyl adamantanecarboxylic acid, 3-4-nitrophenyl-1-adamantanecarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylicacid, 3-4-nitrophenyl, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, 3-4-nitrophenyl
Clave InChI JGYFFTQRRDPOIR-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(=O)C12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC ácido 3-(4-nitrofenil)adamantano-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 301.34
PubChem CID 2737411
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.34
Porcentaje de pureza 97%