Learn More
3-(4-Nitrofenil)-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485047 2 g 2 g
15495047 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32332.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20583-31-7 | Molecular Formula: C9H7N3O2 | Molecular Weight: 189.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20583-31-7
Fórmula molecular C9H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 189.17
Número MDL MFCD00665859
Clave InChI IPIYADCDDIUVPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-nitrophenyl-1h-pyrazole, 3-4-nitrophenyl pyrazole, 5-4-nitrophenyl-1h-pyrazole, 3-4-nitro-phenyl-1h-pyrazole, 5-4-nitrophenyl pyrazole, 1h-pyrazole, 3-4-nitrophenyl, 5-4-nitro-phenyl-1h-pyrazole, 3-4-nitrophenyl-2h-pyrazole, nitrophenylpyrazole, p-nitrophenylpyrazole
PubChem CID 2737071
Nombre IUPAC 5-(4-nitrofenil)-1H-pirazol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Punto de fusión 194°C to 195°C
Cantidad 2 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.18
Porcentaje de pureza 97%