Learn More
3-(4-Nitro-1,3-dihidro-1-oxo-2H-isoindol-2-il)-2,6-piperidinediona (análogo 4-nitro de lenalidomida), Mikromol™
Código de producto. 30051444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051444 25 mg 25 miligramos
18033720 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051444 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3641.020025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-(4-Nitro-1,3-dihidro-1-oxo-2H-isoindol-2-il)-2,6-piperidinediona (análogo 4-nitro de lenalidomida)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione
CAS 827026-45-9
Nombres de analitos o componentes 3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H11 N3 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,6-Piperidinedione, 3-(1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-, 3-(1,3-Dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 3-(4-Nitro-1-oxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)piperidine-2,6-dione, 3-(4-Nitro-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dione, 3-(4-Nitro-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione, 4-Nitro Lenalidomide
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11N3O5/c17-11-5-4-10(12(18)14-11)15-6-8-7(13(15)19)2-1-3-9(8)16(20)21/h1-3,10H,4-6H2,(H,14,17,18)
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)N(Cc12)C3CCC(=O)NC3=O
Nombre IUPAC 3-(7-nitro-3-oxo-1H-isoindol-2-il)piperidina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 289.24
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 289,0699 g/mol