Learn More
Ácido 3-(4-n-propoxifenil)propiónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496487 5 g 5 g
15486487 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33646.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3243-40-1 | C12H16O3 | 208.257 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3243-40-1
Fórmula molecular C12H16O3
Peso molecular (g/mol) 208.257
Número MDL MFCD00484121
Clave InChI SOFMLHAGBATXNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-propoxyphenyl propanoic acid, 3-4-propoxy-phenyl-propionic acid, benzenepropanoic acid,4-propoxy, 3-4-n-propoxyphenyl propionic acid, cbmicro_011397, cambridge id 5152838, 4-propoxy-benzenepropanoic acid, 3-4-n-propoxyphenyl propanoic acid
PubChem CID 2255935
Nombre IUPAC ácido 3-(4-propoxifenil)propanoico
SMILES CCCOC1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-n-Propoxyphenyl)propionic acid
Punto de fusión 94°C to 99°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.26
Porcentaje de pureza 96%