Learn More
3-(4-Morfolinil)propilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435487 50 g 50 g
11445487 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23485.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-00-2 | C7H16N2O | 144.22 g/mol
3-(4-Morpholinyl)propylamine is catalytic agent, petrochemical additive. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-(4-morfolinil)propilamina es un agente catalizador y aditivo petroquímico. Es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánicas, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenénese bajo gas inerte seco. Almacenar lejos del aire. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-00-2
Fórmula molecular C7H16N2O
Peso molecular (g/mol) 144.22
Número MDL MFCD00006184
Clave InChI UIKUBYKUYUSRSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-3-aminopropyl morpholine, 4-morpholinepropanamine, 3-morpholinopropylamine, 3-morpholinopropan-1-amine, n-aminopropylmorpholine, 4-3-aminopropyl morpholine, 4-morpholinepropylamine, 4-aminopropylmorpholine, 1-amino-3-morpholinopropane, 3-4-morpholinyl-1-propanamine
PubChem CID 61055
ChEBI CHEBI:86554
Nombre IUPAC 3-(morpholin-4-yl)propan-1-amine
SMILES NCCCN1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Morpholinyl)propylamine
Punto de fusión -15°C
Densidad 0.987
Punto de ebullición 223°C to 225°C
Temperatura de inflamación 98°C (210°F)
Índice de refracción 1.4761
Cantidad 50 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.22
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(4-Morpholinyl)propylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Aminopropylmorpholine