Learn More
Isotiocianato de 3-(4-morfolinil)propilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11303386 1 g 1 g
11313386 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11303386 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12819.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 32813-50-6 | C8H14N2OS | 186.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32813-50-6
Fórmula molecular C8H14N2OS
Peso molecular (g/mol) 186.27
Número MDL MFCD00041222
Clave InChI BCEFDMYFAAAFPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-morpholinopropyl isothiocyanate, 4-3-isothiocyanatopropyl morpholine, 3-4-morpholino propyl isothiocyanate, 3-morpholinopropylisothiocyanate, 3-morpholin-4-ylpropanisothiocyanate, 3-4-morpholinyl propyl isothiocyanate, 3-morpholin-4-yl propylisothiocyanate, 4-3-isothiocyanato-propyl-morpholine, 4-3-isothiocyanatopropyl morpholine #, morpholine,4-3-isothiocyanatopropyl
PubChem CID 141745
Nombre IUPAC 4-(3-isotiocianatopropil)morfolina
SMILES S=C=NCCCN1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Morpholinyl)propyl isothiocyanate
Punto de ebullición 182°C to 183°C (13 mmHg)
Índice de refracción 1.5305
Cantidad 1 g
Número UN UN2922
Beilstein 879217
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.28
Porcentaje de pureza 96%