Learn More
Clorhidrato de 3-(4-morfolinil)propiofenona, +98 %
Código de producto. 11440098
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440098 100 g 100 g
11420098 5 g 5 g
11430098 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440098 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23686.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1020-16-2
Fórmula molecular C13H18ClNO2
Peso molecular (g/mol) 255.742
Número MDL MFCD00035332
Clave InChI BEUAFINDWSQCGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-morpholinopropiophenone hydrochloride, 3-4-morpholino propiophenone hydrochloride, 3-4-morpholinyl propiophenone hydrochloride, 3-morpholino-1-phenylpropan-1-one hydrochloride, labotest-bb lt00454997, 3-4-morpholinyl-1-phenyl-1-propanone hydrochloride, 3-morpholin-4-yl-1-phenylpropan-1-one hydrochloride, 3-morpholinopropiophenone hcl
PubChem CID 3083670
Nombre IUPAC 3-morfolin-4-il-1-fenilpropan-1-ona; clorhidrato
SMILES C1COCCN1CCC(=O)C2=CC=CC=C2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Morpholinyl)propiophenone hydrochloride
Punto de fusión 180°C to 182°C
Cantidad 100 g
Beilstein 3723608
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.76
Porcentaje de pureza ≥98%