Learn More
3-(4-Morfolinil)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479170 1 g 1 g
11459170 5 g 5 g
11469170 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479170 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15707.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 27292-49-5 | C10H13NO2 | 179.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27292-49-5
Fórmula molecular C10H13NO2
Peso molecular (g/mol) 179.22
Número MDL MFCD00051675
Clave InChI BMGSGGYIUOQZBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-morpholinophenol, 3-morpholin-4-yl phenol, phenol, 3-4-morpholinyl, 3-4-morpholinyl phenol, 3-morpholin-4-yl-phenol, n-3-hydroxyphenyl morpholine, m-morpholinophenol, 3-morpholinylphenol, 3-morpholino phenol, 3-morpholinyl-phenol
PubChem CID 141343
Nombre IUPAC 3-morfolin-4-ilfenol
SMILES OC1=CC=CC(=C1)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Morpholinyl)phenol
Punto de fusión 127°C to 132°C
Cantidad 1 g
Beilstein 149989
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 98%