Learn More
3-(4-Morfolinil)-1-propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15446838 5 g 5 g
15436838 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446838 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60376.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4441-30-9 | C7H15NO2 | 145.202 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4441-30-9
Fórmula molecular C7H15NO2
Peso molecular (g/mol) 145.202
Número MDL MFCD01713533
Clave InChI VZKSLWJLGAGPIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-hydroxypropyl morpholine, 3-morpholinopropanol, 4-morpholinepropanol, 3-morpholin-4-yl propan-1-ol, 3-morpholinopropan-1-ol, 3-4-morpholinyl-1-propanol, 3-morpholin-4-yl-propan-1-ol, 3-morpholino-1-propanol, gamma-morpholinopropanol german, n-hydroxypropanylmorpholine
PubChem CID 199576
Nombre IUPAC 3-morfolin-4-ilpropan-1-ol
SMILES C1COCCN1CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Morpholinyl)-1-propanol
Densidad 1.049
Punto de ebullición 240°C to 241°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Índice de refracción 1.477
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.2
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(4-Morpholinyl)-1-propanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Morpholinopropanol